Tlačiť
Hľadali ste: Skla zvětšovací /Lupy
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vhodné pro každodenní aplikace.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Stolní zvětšovací lupy s osvětlením jsou k dispozici buď s husím krkem, nebo s kloubovým ramenem. Zvětšovací skla jsou vyrobena z vysoce leštěného skl...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Poskytují vysoké zvětšení pro rovnoměrné osvětlení.
Katalógové číslo: (630-1221)
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: Accessory for magnifier, varioLED, 2,5×, Ø: 132 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: Swivelling black metallic magnifier with loop, lens frame made from black painted metal.
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: These clip-on magnifiers are designed to provide hands-free magnification, and fit most eyeglass frames.
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: These pocket magnifiers provide magnification and illumination in a credit card format.
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: These illuminated magnifiers have a Ceratec® anti-scratch hard coating ensuring reliability, comfort and a relaxed vision.
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: Compact magnifiers with wide field of view and ultra-slim lenses.
Katalógové číslo: (630-1045)
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: Aspherical PXM® light-weight lens.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: LED illumination and coated lens on both sides with Ceratec® anti-scratch coating for optimised performances.
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: This magnifier provides biconvex PXM® lightweight lens for an ergonomic use and optimised performances.
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Katalógové číslo: (ESCH2668950)
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: This aplanatic magnifier is suitable for reading and looking at pictures for long periods.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: The headband magnifier can be used by spectacle wearers.
Katalógové číslo: (630-1039)
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: This magnifier can stand on the reading material for a clear image and large field of view even with a high level of magnification.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom