Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Media Preparators
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/10/18989510.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Steragar preparators are designed for preparing, sterilising and dispensing media under controlled conditions of time and temperature. The automation ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This benchtop, convenient media preparator for GLP compliance is used for preparing, sterilising and holding up to 3 litres of agar at dispensing temp...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  BIOTOOL AG
Popis:   The media preparators ProfiClave PC10B/20B prepare up to 10/15 litres of plain or complex vitamin/blood added agar formulations easier and faster than...
Dodávateľ:  INTEGRA
Popis:   The innovative MediaClave 10 culture media steriliser for 1 to 10 l of culture media features an impressive compact design and state-of-the-art techn...
číslo v katalógu: (710-0736)
Dodávateľ:  INTEGRA
Popis:   The MediaClave 30 culture media steriliser for 3 to 30 l of nutrient media is a mobile, innovative device for gentle and reliable production of cultur...
UOM:  null
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5