Tlačiť
Hľadali ste: Zdroje studeného světla
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (631-1085)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This high power 14 W LED source provides a pure-white light (6300 K).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Zdroj studeného světla VisiLight® LED3 s pasivním chlazením bez ventilátoru lze použít pro řadu aplikací v oblastech kontroly kvality, průmyslové end...
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Professional illumination for stereo microscopy. The VisiLED product line offers modular, homogeneous, and shadow-free LED illumination for stereo mic...
Katalógové číslo: (630-1528)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: This compact LED cold light source for eco-friendly PURAVIS® light guides is driven by a single LED and provides a brightness equivalent to a 30 W hal...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: These LED cold light sources, for eco-friendly PURAVIS® light guides, are driven by a multiple LED module and provide a powerful illumination system f...
Katalógové číslo: (SCOC400350)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Professional incident and darkfield illumination.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (630-2597)
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: This professional halogen cold light source for eco-friendly PURAVIS® glass fibre optic light guides is developed with the full 150 W halogen spectrum...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom