Tlačiť
Hľadali ste: LED osvětlení
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Dopadající světla VisiLight® I-LED s unikátním konceptem 'modul-LED®' umožňují snadno přizpůsobit barvu světla a úhel paprsku jakékoli aplikaci jednod...
Katalógové číslo: (630-2676)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Katalógové číslo: (630-1965)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: LED illumination, VWR®
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Katalógové číslo: (631-1780)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tento nejmodernější osvětlovací modul je navržen jako plug and play náhradní díl pro mikroskopy, jako je Zeiss Standard 18. 3W LED s barevnou teplotou...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-1086)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: These models are easy-to-operate thanks to a handy tactile switch.
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: LED osvětlení, Spotlight Plus system, EasyLED
Katalógové číslo: (630-2926)
Dodávateľ: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (LEIM10450656)
Dodávateľ: LEICA MICROSYSTEMS
Opis: The Leica LED3000 NVI is ideal for viewing recesses and holes, since the light falls almost vertically on the sample. In contrast to coaxial illuminat...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MOTIC
Opis: Epi-fluorescence attachment, rackless stage and filters for BA210 E microscope.
Dodávateľ: MOTIC
Opis: LED osvětlení, LED module (455 nm) and filter cube
Dodávateľ: MOTIC
Opis: LED osvětlení, LED ring light, dimmable, 60T-B
Dodávateľ: MOTIC
Opis: LED microscope bulb, LED illumination unit, 3 W
Katalógové číslo: (MOTI1101010100151)
Dodávateľ: MOTIC
Opis: VI-LED vertical illuminator enables on-axis observation and documentation, and is specially designed for Motic SMZ-161 and SMZ-171. VI-LED directs lig...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom