- funkce plynulého tlumení osvětlení, samostatné zapnut/vypnutí
- tichý, bez vibrací, zcela bez blikání
- dlouhá životnost nejméně 50000 hodin
- široký rozsah napájení s mezinárodním systémem zástrček
Ringlight: maximální intenzita osvětlení 90 klx při 75 mm volné pracovní vzdálenosti (FWD) se 45 LED diodami, snadno se přizpůsobí různým objektivům (Ø 66 mm/adaptéry k dispozici) a širokému rozsahu pracovních vzdáleností (55 - 135 mm).
Zdroj osvětlení: s vysoce rovnoměrným podsvícením (Ø 50 mm), snadnou montáží na základny dopadajícího světla (Ø 84 mm/dostupné adaptéry) a maximálním jasem až 12000 cd/m².
Zdroj osvětlení: s vysoce rovnoměrným podsvícením (Ø 50 mm), snadnou montáží na základny dopadajícího světla (Ø 84 mm/dostupné adaptéry) a maximálním jasem až 12000 cd/m².
Informace o dodávce: jednotka Spotlight Plus je dodávána bez montážních adaptérů - viz Montážní držáky.