Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Digital Cameras
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/17/18945117.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (630-2629)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Wi-Fi CS-mount camera, VWR® VisiCam®, Rozlíšenie: 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), CMOS, Exposure time: Automatic, Sensor: Micron C-MOS, 80 g
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (630-2957)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   USB C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   1/1,8-palcový fotoaparát Scientific 5.0 MP CCD so zabudovanou 16 MB vyrovnávacou pamäťou na zabezpečenie vysokej rýchlosti snímok (20 snímok...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (630-2668)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Thanks to the built-in 16 MB buffer memory, it delivers high frame rate and stable image transmission.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (630-2671)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   CMOS camera with high speed output, built-in buffer 32 Mb memory and image transmission.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (630-2627)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   High performance full HDMI digital camera is dedicated to professional applications.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The VisiCam plus cameras offer high resolution high speed live imaging and fit any microscope in educational, industrial or clinical use.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These cameras provide live images and video capture to an SD card or to connect to a PC.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 28
  1  2  3  4  Ďalej