Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "ovens"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/61/18374061.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"75"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (732-2956)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   A flexible and cost effective platform for any laboratory, the PerfectBlot can accommodate multiple 150 mm or 300 mm bottles at temperatures up to 80 ...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Drying ovens with forced air circulation, which are ideal for routine drying and heating applications when short drying times are required. ovens feat...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Drying ovens with natural convection used for thermal processes, heated storage and for convection drying applications with temperatures up to 220 °C....
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tieto sušiarne s núteným prúdením vzduchu majú vnútornú komoru z nehrdzavejúcej ocele odolnú proti kyselinám a vonkajší kryt z prá...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tieto pece s funkciou prirodzenej konvekcie majú vnútornú komoru z nehrdzavejúcej ocele odolnú proti kyselinám a vonkajší kryt z p...
Dodávateľ:  NABERTHERM GMBH
Popis:   Elektricky vyhrievané mufľové pece sú ideálne na každodenné používanie v laboratóriu. Jednotky obsahujú vonkajšie povrchy z textúrovanej neh...
Dodávateľ:  NABERTHERM GMBH
Popis:   FURNACE MUFFLE L5/13 B180 1300°C 2.4KW 1 * 1 items
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  NABERTHERM GMBH
Popis:   These compact bench top tube furnaces with integrated controllers can be widely used for a variety of processes. Equipped with a standard C 530 cerami...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 75
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Ďalej