Tlačiť
Sušárny horkovzdušné, FP
Dodávateľ: Binder
466-0223EA 8684.73 EUR
466-0223 466-0224
Sušárny horkovzdušné, FP
Komory testovací Komory pro materiálové testování
Tyto vysoce přesné teplotní testovací komory s vnitřkem z nerezové oceli jsou ideální pro přesné a přesné kondicionování materiálů a vzorků, zkoušky stárnutí, vytvrzování plastů a stanovení obsahu vlhkosti. Jednotky jsou vybaveny ovladačem se dvěma programy po 10 sekcích nebo alternativně jedním programem s 20 sekcemi. Časový interval jedné programové sekce lze upravit až na maximálně 99,59 nebo 999,59 hodin ve všech programových sekcích a je zde také nastavitelné bezpečnostní zařízení TWB třídy 2 s vizuálním alarmem. Nastavitelná ventilace pomocí ventilačního šoupátka a klapky spolu s odtahovým potrubím Ø 50 mm. Rychlé zotavení po otevření dveří nebo výměně vzduchu. Dodržování GLP/GMP napomáhá integrované rozhraní RS422 a volitelný software APT-COM™ DataControlSystem.
  • Electronically controlled APT line™ preheating chamber technology with forced convection for fast, uniform drying
  • Adjustable temperature ramp functionality via program editor
  • Adjustable fan speed (0 to 100%)
  • Digital temperature setting
  • Calibration and validation possible
Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20
Certifikácie: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20
Informace o dodávce: se dvěma pochromovanými policemi. Jednotky FP400 a FP720 vyžadují třífázový zdroj.