Tlačiť
Sušárny bezpečnostní, FDL
Dodávateľ: Binder
466-0488EA 11341.19 EUR
466-0488
Sušárny bezpečnostní, FDL
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Sušárny pro omezené množství rozpouštědel mají vysokou teplotní přesnost a silikonovou a bezprašnou nerezovou vnitřní komoru. Jednotky slouží pro aplikace kontroly kvality barev nebo jiných nátěrů. FDL sušárny mají MP regulátor s nastavitelnou rychlostí náběhu teploty a zabudovaný týdenní programový časovač s funkcí reálného času.
  • technologie ohřevu APT-Line™ se symetrickým prouděním vzduchu při nadefinované rychlosti zaručuje reprodukovatelné výsledky sušení
  • splňuje bezpečnostní předpisy dle EN1539 pro manipulaci s materiály s obsahem rozpouštědel
  • digitální nastavení teploty
  • možnost kalibrace a validace
FDL 115 má teplotní jistič 2. třídy (DIN 12880) s vizuálním a zvukovým alarmem. Na zadní stěně je odvětrávací komínek s průměrem 100 mm Jednotky mají vyměnitelný vzduchový filtr (patronu) třídy F6 pro částice o velikosti 1 µm a 10 µm a čidlo sledující čistotu vzduchu s akustickým alarmem a funkcí automatického vypnutí ohřevu. Díky rozhraní RS422 a volitelnému software APT-COM™ lze tisknout GLP/GMP protokoly.
Nejvyšší povolené množství rozpouštědla: 6,65 g (při T-180 °C, M-100 g/mol, U-40 g/m3, K=0,5) (g), T = teplota sušení, M = molární hmostnost, U = spodní limit výbušnosti a K = koncentrace výparů rozpouštědla jako percentuální část spodního limitu výbušnosti.
Certifikácie: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 33
Informace o dodávce: se dvěma pochromovanými policemi.