Tlačiť
Sušárny, FED 400
Dodávateľ: Binder
466-0023EA 7856.55 EUR
466-0023
Sušárny, FED 400
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Multifunkční sušicí pece s komorami z nerezové oceli, které jsou ideální pro použití ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, biotechnologii, medicíně a univerzitách. Trouby mají jednu teplotní programovou rampu, nastavitelnou teplotní pojistku třídy 2 (DIN 12880) s vizuálním alarmem a nastavitelnou ventilaci pomocí předního ventilačního šoupátka a zadního výfukového potrubí Ø 50 mm. Rychlé zotavení po otevření dveří nebo výměně vzduchu. Shoda se zásadami GLP/GMP je podporována rozhraním RS422 a volitelným softwarem APT-COM™ DataControlSystem.
  • APT.line™ preheating chamber technology with forced convection for fast, uniform drying
  • MS controller with timer functions; delayed-ON, delayed-OFF, temperature dependent delayed-OFF
  • Digital temperature setting with degree accuracy
  • Adjustable fan speed (0 to 100%)
  • Calibration and validations possible
Certifikácie: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20
Informace o dodávce: se dvěma pochromovanými policemi. Jednotky ED 400 a ED 720 vyžadují třífázový zdroj