Tlačiť
Hľadali ste: Pece hybridizační
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (732-2956)
Dodávateľ: VWR Peqlab
Opis: A flexible and cost effective platform for any laboratory, the PerfectBlot can accommodate multiple 150 mm or 300 mm bottles at temperatures up to 80 ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (732-4301)
Dodávateľ: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The HybriLinker oven combines an HB-1000 hybridisation oven with a CX-2000 crosslinker with operation independent of one another. The crosslinker port...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (732-4300)
Dodávateľ: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The Hybridiser oven heats up fast and can be stacked to make the best use of available space. The variable speed control enables consistent saturation...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (732-4315)
Dodávateľ: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The Minidizer oven is designed as a personal desk-top unit that is both compact and portable. It is ideal for use in start-up laboratories or those wi...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (732-4316)
Dodávateľ: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The ultimate oven for multiple motion options, the Multidizer oven comes with both a rotary wheel (in the lower chamber) and a reciprocating shaker tr...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOEI240200-2EU)
Dodávateľ: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TECHNE
Opis: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Katalógové číslo: (731-0512)
Dodávateľ: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: Hybridisation and wash methods vary according to application and personal choice. Boekel Scientific offers a range of hybridisation incubators with fe...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Katalógové číslo: (731-0501)
Dodávateľ: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: The Shake ‘N’ Bake hybridisation oven is ideal for hybridising and pre hybridising membranes used in Southern and Northern blotting techniques. The ge...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom