Tlačiť
Hľadali ste: Sušárny vakuové
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: MEMMERT
Opis: Spolehlivé, výkonné a energeticky úsporné vakuové sušárny mají samostatně nastavitelné vyhřívané police, které napomáhají přesné regulaci teploty a dí...
Dodávateľ: BINDER GMBH
Opis: Série vakuových sušicích komor VD pro rychlé a šetrné sušení nehořlavých rozpouštědel poskytuje působivý výkon díky jejich přesné regulaci teploty a š...
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Vakuové sušárny s nerezovými komorami, vakuovými armaturami, hadičkami a kulovým ventilem. Jednotky jsou určeny pro jemné sušení vzorků citl...
Katalógové číslo: (METN51371200)
Dodávateľ: METTLER
Opis: The DO308 drying oven is the ideal accessory for the METTLER TOLEDO volumetric or coulometric Karl Fischer titrators. It allows easy and accurate wate...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Opis: Achieve maximum temperatures of 220 °C with these Thermo Scientific™ vacuum ovens, while benefiting from two control configurations and display option...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom