Tlačiť
VWR®, Pipety vícekanálové, elektronické
Dodávateľ: VWR
VWR®
613-0418 613-0408 613-0419 613-0409 613-0421 613-0410 613-0411 613-0423 613-0413 613-0414 613-0415 613-0416 613-0417
VWR®, Pipety vícekanálové, elektronické
Pipety Micropipettes
Lehká, ergonomicky navržená mikropipeta zajištuje ochranu rukou před únavou během opakovaného pipetování. Tyto pipety jsou vybaveny krokovým motorem, který je řízen mikroprocesorem, pro naprosto přesné dávkování. Díky pístu a optickému spoji, který monitoruje pozici pístu, je zaručen vždy přesně stejný pohyb pístu při každém pipetování.
  • Wide LCD screen and convenient interface
  • Memory is capable of storing up to nine configurations of functional parameters
  • Permanent self-test programme ensures the precision of the pipetted volumes and battery dependence
  • Auto-calibration function
Objednávacie informácie: jednu lithium iontovou baterii, s jedním klipem pro připevnění k polici a adaptérem pro nabíjení baterie.