Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (13)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Peristaltic Pumps
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/38/18989638.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The PP 4000 series peristaltic pumps provide multichannel pumping with the accuracy of flow control and broad flow range to efficiently service most p...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   PP 3300D and PP 3400D peristaltic pumps are specifically designed for critical metering and dispensing applications: The user can pump, dispense and f...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The VWR® PP 10 and PP 22 pumps offer enhanced and versatile performance in an ultra-compact, low maintenance design. These highly innovative peristalt...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR PP 3300 and PP 3400 peristaltic pumps are ideal general purpose tubing pumps for high repeatability, precision metering, and worry-free performanc...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR FASTLoad peristaltic pumps provides highly accurate and reproducible flow rates from 0,8 up to 1312 ml/min.
3 models: Manual control, Auto co...
číslo v katalógu: (516-0952)
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Pumpovací systém Sentino® je ideálny na mikrobiologické MF techniky využívajúce filtračné jednotky MicroFunnel™ spoločnosti Pall. Využíva peristaltick...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (18-1110-91)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Single channel laboratory pump for use in liquid chromatography and other applications where accurately
controlled liquid flows are required.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  BIOTOOL AG
Popis:   The DosiPump is an intelligent peristaltic pump which allows precise and reproducible dosing. Capable of single volume dosing and multiple dosing in b...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 37
  1  2  3  4  5  Ďalej