Tlačiť
Hľadali ste: Refraktometry
67  results were found
SearchResultCount:"67"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ruční refraktometry s automatickou teplotní kompenzací (ATC)poskytují přesné a konzistentní výsledky.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ruční refraktometry s dvojitou stupnicí v rozsahu Brix (koncentrace cukru) a stupnicí pro měření indexu lomu.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Simple to use, precise bench top refractometers for use in laboratory or production environments.
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
Katalógové číslo: (635-0480)
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: The Abbe refractometer is designed for applications in educational establishments and laboratories, where wide refractive index ranges are required, o...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Katalógové číslo: (635-0832)
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Katalógové číslo: (BELL19-20)
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Dodávateľ: ATAGO
Opis: These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
Dodávateľ: ATAGO
Opis: The RX-5000α are automatic digital refractometers, which can set measurement temperature internally and have the ability to measure the refractive ind...
Dodávateľ: ATAGO
Opis: Sugar scales pocket instruments delivering rapid results.
Dodávateľ: ATAGO
Opis: These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Dodávateľ: ATAGO
Opis: Refraktometry ruční, Stupnice: Alcohol, Rozsah: 0 - 45%, Přesnost: ±0,5% (0 - 30%)
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 67
no targeter for Bottom