Tlačiť
Chladničky univerzální
Dodávateľ: Liebherr
471-1087EA 0 EUR
471-0476 471-1027 471-1085 471-1087
Chladničky univerzální
Chladničky
Tyto mrazničky pro běžné účely se statickým chlazením - ideální pro skladování nekritických výrobků.
These are general purpose refrigerators ideal for the storage of non critical products.
  • elektronická teplotní regulace, s digitálním displejem
  • odmrazování při vypnutém cyklu
  • zaměnitelné levé nebo pravé madlo dveří
Teplotní rozsah: 3 až 8 °C
  • Electronic temperature regulation, with digital display
  • Off cycle defrost
  • Interchangeable left or right hinged door
Další modely k dispozici na vyžádání.