Tlačiť
MediLine, laboratorní chladničky, řada LKPv
Dodávateľ: Liebherr
Mediline
472-2391EA 7053.55 EUR
472-2391 472-0119 471-1018 471-1050 471-1072 472-2394 472-2393 472-2392
MediLine, laboratorní chladničky, řada LKPv
Chladničky
Toto jsou těžké modely MediLine s nuceným chlazením vzduchem. Ovladač má alarmy na dveře a teplotu, které lze přizpůsobit koncovému uživateli. Ovladač může být uzamknut.
  • záložní baterie pro záznam dat o délce 7,5 dne a záložní baterie na 72 hodin pro regulátor v případě výpadku sítě; rozhraní zahrnuje infračervené a RS485 pro externí záznam dat
  • nucená ventilace vzduchu
  • multifunkční digitální displej a elektronický teplotní regulátor
  • ergonomická rukojeť a samozavírací dveře
  • integrované systémy alarmu, při dlouho otevřených dveřích naroste teplota
  • vybavena kolečky, dvě s brzdami a drátěnými policemi potaženými plastem
K dispozici je volitelná sonda teploty produktu, která umožňuje řídící jednotce zobrazit teplotu vzduchu a produktu a na vyžádání je k dispozici graf výkonnosti. Obraťte se na zákaznickou linku VWR International, kde vám ochotně pomohou s výběrem vhodných součástek.
Teplotní rozsah: 0 nebo ‒2 až +16 °C (±3 °C); izolace 83 mm (max. okolní teplota: 43 °C).