Tlačiť
Univerzální kombinace chladničky/mrazničky, no frost
Dodávateľ: Liebherr
LIEBCN4015EA 668.6 EUR
LIEBCN4015 472-2326 471-0171 471-0409 472-0083
Univerzální kombinace chladničky/mrazničky, no frost
Chladničky
Univerzální no frost chladničky/mrazničky s větraným chlazeným prostorem.
  • mraznička v dolní části
  • automatické odmrazování, prostor chladničky a mrazničky
  • dvoje oddělené dveře, zaměnitelná madla
Teplotní rozsah: 3 až 8 °C pro chladničky a –20 °C pro mrazničky.