Tlačiť
Hľadali ste: Roller pro buněčné kultury
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Válečkový kultivační vozík Wheaton® R2P™ 2.0 je navržen tak, aby umožňoval vývoj a růst kultivovaných buněk ve výzkumném či produkčním množství bez nu...
Katalógové číslo: (734-1167)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: This conventional type roller culture equipment is designed to roll vessels 108 to 121 mm in Ø and up to 290 mm long.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Tento standardní válečkový vozík pro produkční kultivaci buněk nabízí flexibilitu při škálování a produkci jednovrstvých buněčných kultur ve standardn...
Katalógové číslo: (734-1164)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: The mini bottle bench top roller culture system is designed for small scale mixing and agitation using bottles that are too small to be accommodated b...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BELLCO GLASS INC.
Opis: Roller culture apparatus, Modular with all-position drive, fixed frame, stand-by drive and alarm, Sci/ERA™, 45 bottles (9 decks)
Dodávateľ: BELLCO GLASS INC.
Opis: Roller culture apparatus, Modular, 25 bottles (4 decks)
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom