Tlačiť
Hľadali ste: Vzorkovače vzduchu
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Řídicí jednotka nástroje SAS je umístěna venku a připojena k odsávací hlavě pomocí jednoduchého elektrického připojení. Použitím superizolátoru SAS se...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: SAS Super ISO 100 a SAS Super ISO 180 se liší průtokem vzduchu; tato volba závisí na aplikaci a umožňuje kontinuální nebo sekvenční odběr vzorků od ně...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: SAS Super Pinocchio CR je kompaktní mikrobiální vzorkovač určený k testování kvality stlačeného vzduchu a plynů používaných v čistých prostorách. Přip...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Dosahuje zařízení SAS Super IAQ stejné účinnosti, což je doloženo naměřeným zkušebním testem provedeným v CAMR-UK (Centrum pro aplikovanou mikrobiolog...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pokud je kontaminace prostředí velmi nízká a počet vzorků ke zpracování vysoký, může při výběru přístroje SAS hrát významnou roli doba provozu. Řešení...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: SAS Super Pinocchio II je mikrobiální impakční vzorkovač pro testování kvality stlačeného vzduchu a plynů používaných v čistých prostorách. Je připoje...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Environmental monitoring in cleanrooms is important and a critical part of the production chain for a manufacturing company. The double wrap ensures c...
Katalógové číslo: (710-1973)
Dodávateľ: Bertin Instruments
Opis: Coriolis® μ je přenosný biologický vzorkovač vzduchu pro monitorování biologické kontaminace vzduchu uvnitř i venku. Vzorkovač koncentruje vzdušné čás...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bertin Instruments
Opis: Portable dry air sampler for bio contamination control.
Dodávateľ: Merck
Opis: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Dodávateľ: Merck
Opis: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Katalógové číslo: (24865.)
Dodávateľ: Merck
Opis: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
Merná jednotka: 1 * 1 Each
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom