Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
fluid-samplers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/52/18945252.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"48"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (231-0500)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   White PTFE ladle.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Sampling Systems
Popis:   These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   The high density PP head holds a narrow mouth 1000 ml borosilicate jar and uses a remote valve that can be opened by pulling and releasing the finger ...
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Material: V4A stainless steel (1.4404). Sampler for thin to viscous liquids.
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   Consists of two concentric tubes. Constructed of soda lime glass; outer tube is 2,25 cm in diameter and 106,5 cm long and has a tapered bottom with 1,...
číslo v katalógu: (SAMP5061A-250)
Dodávateľ:  Sampling Systems
Popis:   The snapper has been specially designed to take samples of sediment and sludge in rivers, wells, tanks ...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Sampling Systems
Popis:   Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   All parts coming into contact with the sample medium are made of pure white PTFE. The rod is stabilised with a steel core which is completely encapsul...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 48
  1  2  3  4  5  6  Ďalej