Tlačiť
Hľadali ste: Naběračky na vzorky
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Všechny naběračky vzorků jsou vyrobeny z modrého PP a skládají se z láhve se zaklapávací rukojetí.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tyto naběračky vzorků mají základní nádobu se šroubovací ocelovou hřídelí zapouzdřenou PTFE.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Dipping vessel for taking all-layer samples from tanks, tank wagons, water courses and water purification plants. Made of non spark-producing brass or...
Katalógové číslo: (HACH2929302)
Dodávateľ: HACH
Opis: Sampler dipper with PP cups for sampling from tanks, vats, streams, ponds, lakes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (300-1035)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Dipping bottle for testing mineral oil products (Category A, Explosion Categories IIA, IIB and IIC), crude oil, liquid mineral oil products, fuels, sp...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOHLH997-03)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Non porous basket dipper designed for washing, rinsing or dipping solids.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (300-1036)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Dipping bottle with glass container for sampling in sewage plants, for mud and water samples. For testing crude oil, liquid mineral oil products, fuel...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Holds a wafer or a square plate.
Dodávateľ: COPAN
Opis: Square sampling templates to define sampling area. For flat surfaces, templates help define the sample size and allows the investigator to determine t...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Plunging siphons for the simple removal of liquid samples.
Katalógové číslo: (300-0235)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Dipper basket used to clean or etch small pieces.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Dodávateľ: STERILIN (THERMO FISHER)
Opis: These sample dippers facilitate the sample collection and subsequent transportation to the laboratory in a single container with no risk of cross cont...
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: Stainless dippers are ideal for taking surface samples from liquids and suspensions. The sampler has a 316 L stainless steel cup welded to a long reac...
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: Swabbing templates ensure a consistent swabbing area for cleaning validation purposes.
New Product
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom