Tlačiť
Milk dipper
Dodávateľ: Sterilin
Sterilin®
300-0200EA 641.44 EUR
300-0200
Milk dipper
Vzorkovače Naběračky na vzorky
Clear polystyrene container with snap-off handle and leakproof metal screw cap enabling samples to be sent for analysis without risk of cross-contamination.
  • Capacity: 100 ml
  • Handle length: 385 mm
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904