Tlačiť
Hľadali ste: Vzorkovače pevné
72  results were found
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: 3M™ Swab-sampler with Letheen broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Stainless steel AISI 316 L (1,4404). The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: For sampling bulk goods, cross-sectional samples can be taken from different sample depths. Suitable for use with a range of sample substrates from fi...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Novartos Uno sampler with two or three sample chambers, for one sample zone.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Novartos is the pharmaceutical zone sampler for sampling in accordance with the FDA guidelines for unit dose sampling. With the Novartos pharmaceutica...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Very robust model with specially hardened forged drill bits. For determining soil properties, moisture and structure. The shape of the Mole‘s drill bi...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Pigment lance to sample pigments, pastes and agglomerating bulk goods.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: GeoSampler is specially designed for soil sampling.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Samplers for viscous, paste-like and semi-liquid substances.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Guarantees precise zone sampling through all layers of the sample. The spiral arrangement of the sampling slits means that these are opened one after ...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Stainless steel sampler for powders. The conical inlet allows for collection of different sample sizes, up to approximately 50 ml. Constructed without...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Tyto jádrové vzorkovače lze použít k odběru vzorků sypkých materiálů, které se díky svému složení z částic mohou během vzorkování snadno zaseknout neb...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: To make a sampling procedure reproducible, it should always be carried out under the same conditions. For this purpose, the depth stop for samplers is...
New Product
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Conical hand drill with sharp cutting edges and a solid handle made from stainless steel V2A (1.4301)/AISI 304.
Katalógové číslo: (HACH2194300)
Dodávateľ: HACH
Opis: The Sludge Judge® sampler is designed to take accurate readings of settled solids, 5% or less, in a variety of liquids to any depth at temperatures up...
Merná jednotka: 1 * 1 SET
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be col...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom