Tlačiť
Hľadali ste: Třepačky pro mikrodestičky
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (444-7016)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Zařízení je ideální pro aplikace v molekulární biologii, mechanickou a chemickou lýzu buněk, míchání vzorků tkání, míchání cytogenetických suspenzí a ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Waste Reducing
Katalógové číslo: (444-0270)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Třepačka mikrodestiček s mikroprocesorovým ovládáním je navržena pro dvě nebo čtyři mikrodestičky, destičky s hlubokými jamkami nebo stojánky na mikro...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Waste Reducing
Katalógové číslo: (444-0041)
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Compact microplate shaker which provides reliable and regulated shaking for 96- and 384-well microplates with easy set up and digital timer. Variable ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (444-0024)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Třepačka na mikrodestičky s elektronickým ovládáním udržuje nastavenou rychlost v konstantní hodnotě pomocí skutečného porovnání rychlosti. Dodáváno s...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: For vigorous mixing of microtitre plates. Vibration orbit of 1,5 mm guarantees no spills even with full vessels, 3 mm orbit gives best mixing results ...
Katalógové číslo: (SCIISI-4102)
Dodávateľ: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Dodávateľ: BUEHLER(JOHANNA OTTO)
Opis: High capacity microplate shaker with high speed orbital motion. TiMix 5 is an analogue version, and TiMix 5 control has digital display and programmab...
Katalógové číslo: (444-9441)
Dodávateľ: BUEHLER(JOHANNA OTTO)
Opis: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (EPPE5353000.510)
Dodávateľ: EPPENDORF
Opis: Innovative, flexible and compact, this mixer is specifically designed for mixing small volumes in numerous plate and tube formats. Rapid and precisely...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: The high speed and small vortexing orbit of the mixers produces a true vortexing action so samples in each well of the microplate are mixed efficientl...
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Katalógové číslo: (STUA79520-22)
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
Katalógové číslo: (OHAU30391907)
Dodávateľ: OHAUS
Opis: This light duty microplate shaker is ideal for immunoassays and general microplate shaking, and is designed to be used in a variety of environmental c...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Provides a fast-mixing action in a tight orbit.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom