Tlačiť
VWR®, Třepačka mikrodestiček
Dodávateľ: VWR
444-0270EA 1289.04 EUR
VWRU12620-928 VWRU12620-926 444-0271 444-0270 444-7094
VWR®, Třepačka mikrodestiček
Třepačky Třepačky pro mikrodestičky
Třepačka mikrodestiček s mikroprocesorovým ovládáním je navržena pro dvě nebo čtyři mikrodestičky, destičky s hlubokými jamkami nebo stojánky na mikrozkumavky. Možnost nastavení širokého rozsahu rychlosti podle druhu aplikace. Nízké rychlosti otáčení zajistí, že nedojde k rozlití obsahu, větší rychlost otáčení je vhodná pro dobré provzdušnění menšího povrchu ve všech jamkách. Zařízení je ideální pro použití v imunologii, biotechnologii, mikrobiologii a pro farmakologické aplikace.
  • dva nezávislé LED displeje pro zobrazení rychlosti a času
  • zabudovaný časovač, 1 s až 160 h, displej zobrazuje uplynulý čas míchání nebo odečítá do nuly, automatické vypnutí a zvukový signál po dokončení programu
  • provozní teplota zařízení −10 až +60 °C (80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Objednávacie informácie: zařízení je navržené pro umístění až dvou nástavců na mikrozkumavky. Každý nástavec je na 70x1,5/2,0 ml mikrozkumavky.