Tlačiť
Hľadali ste: Třepačky reciprotační
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (444-2909)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Digitální třepačka s regulací pomocí mikroprocesoru je ideální pro široký rozsah procesů míchání, například studii rozpustnosti a procesy extrakce. Va...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Waste Reducing
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Kompaktní ploché třepačky s elektronickým nastavením rychlosti a časovače. Model control má analogové rozhraní RS232, integrovaný end point pro automa...
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Promax shakers have a one dimensional back and forth motion for vigorous mixing of flasks and separating funnels in chemical applications, using analo...
Katalógové číslo: (442-1184)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Nízkoprofilová laboratorní třepačka s digitálním displejem a velkou platformou. Nepřetržitý provoz je zaručen i při extrémním zatížení. Vhodné pro nád...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BUEHLER(JOHANNA OTTO)
Opis: Bench top reciprocating shakers which are suitable for continuous operation and accommodate loads of up to 30 kg. Universal tray accepts max. 11×1000 ...
Katalógové číslo: (444-9422)
Dodávateľ: BUEHLER(JOHANNA OTTO)
Opis: Large, heavy duty reciprocating shaker for use as a floor standing unit only. Shaker is designed for continuous operation and accommodates loads of up...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (444-9120)
Dodávateľ: BUEHLER(JOHANNA OTTO)
Opis: Laboratory shaker which has functionality to change motion from orbital to reciprocating without using any tools. Sturdy, maintenance free shaker, sui...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BUEHLER(JOHANNA OTTO)
Opis: Reciprocating shakers, which are suitable for continuous or timer operation. The optional universal tray accepts a maximum of 5×1000 ml or 9×500&...
Katalógové číslo: (STUA51901-02)
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (OHAU30391830)
Dodávateľ: OHAUS
Opis: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Katalógové číslo: (444-0155)
Dodávateľ: GERHARDT
Opis: Laboratory scale platform shakers, which are ideal for extractions, microbiology application and environmental analysis. The units have a stable base,...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom