Tlačiť
Hľadali ste: Stroje sítovací
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: HAVER & BOECKER
Opis: Elektromagneticky poháněné analytické sítovací stroje s optimálním trojrozměrným pohybem sítování jsou navrženy pro sítovou analýzu. Stroj upravuje ho...
New Product
Dodávateľ: HAVER & BOECKER
Opis: Řada sítovacích strojů EML 200 nabízí různé typy jednotek. Všechny modely jsou vhodné pro síta s Ø 50 až 203 mm, s maximálním zatížením 3&nb...
New Product
Katalógové číslo: (510-1275)
Dodávateľ: HAVER & BOECKER
Opis: Pomocí ultrazvukové frekvence, která působí na analytické síto, lze prosít vzorky prášků s dělícím faktorem ≤300 mikronů. Pro provádění takové analýzy...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (510-1379)
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: The Retsch analytical air jet sieve shaker is particularly suitable for dispersion and deagglomeration of fine powders. Typical applications include c...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (RETS30.026.0001)
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: The analytical sieve shaker AS 450 control is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products as wel...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: Retsch analytical sieve shakers are used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in p...
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: Analytical sieve shaker AS 200 tap is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in...
Katalógové číslo: (510-0048)
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: With horizontal circular motion, for sieves 100/150/200/203/305 and 400 mm diameter.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ENDECOTTS
Opis: Has been designed and manufactured to combine the advantages of low cost with the benefits of a well designed and engineered shaker incorporating many...
Katalógové číslo: (ENDEOCT200/23050)
Dodávateľ: ENDECOTTS
Opis: The Octagon 200 sieve shaker is suitable for sieving tasks both in the laboratory environment as well as onsite, where it provides optimum sieving act...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (FRIT18.3020.00)
Dodávateľ: FRITSCH
Opis: The Analysette®18 heavy duty analytical sieve shaker was specially designed for large sieving quantities. It can effortlessly sieve up to 15 kg of mat...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (510-4101)
Dodávateľ: FRITSCH
Opis: The high performance Analysette®3 Pro vibratory sieve shaker offers fast determination of quantitative particle size distribution in the laboratory. I...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (510-4102)
Dodávateľ: FRITSCH
Opis: Analysette®3 spartanis a vibratory sieve shaker for all typical sieving tasks in the laboratory, with optical adjustment of the amplitude on the runni...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom