Tlačiť
VWR®, Vortexy, třepačky
Dodávateľ: VWR
VWR®
444-0202 444-0204 444-0203 444-7046 444-2791
VWR®, Vortexy, třepačky
Třepačky Vortexy
Třepačka navržená pro silné, rovnoměrné míchání s minimálními vibracemi pro široký rozsah použití. Zařízení je kompatibilní s nádobkami, kádinkami, zkumavkami a mikrotitračními destičkami. Možnost regulace rychlosti umožňuje spuštění zařízení při nízkých otáčkách a mírné promíchání vzorku. Těžká základna zařízení je povrchově ošetřena korozivzdorným lakem a zajišťuje, že zařízení zůstane pevně stát na podložce pracovního stolu. Tato digitální vortexová třepačka je ideální pro použití v aplikacích, kde je vyžadována vysoká reprodukovatelnost výsledků. Jednotka je vybavena dotykovými tlačítky pro ovládání a digitálními LED displeji pro přesné nastavení rychlosti a času. Displej časovače zobrazuje uplynulý čas, nebo pokud je zařízení naprogramováno, zobrazuje uživatelem definovaný časový limit. Po doběhnutí nastaveného času do nuly se jednotka automaticky vypne. Lze zvolit ze dvou režimů provozu zařízení; nepřetržitý režim při použití doplňkových nástavců (držáků) nebo dotykový režim, který se spustí po opření zkumavky o nástavec.
  • Variabilní ovládání rychlosti
  • nepřetržitý nebo dotykový režim provozu
  • digitální model je řízený pomocí mikroprocesoru, jednotka je vybavena LCD displeji pro zobrazení rychlosti a času
  • digitální model má funkci časovače
Informace o dodávce: společně s nástavcem pro dotykový režim míchání zkumavek a plochým nástavcem o průměru 76 mm pro jednoduché míchání kádinek a nádob. Ostatní doplňky musí být objednány samostatně.
Pozor: * v závislosti na nástavci a zatížení
Pokud je používána pěnová vložka a nástavec na vložku, je maximální doporučená rychlost otáčení 900 ot./min.