Tlačiť
UV/Vis spektrofotometry, U-2900 a U-2910
Dodávateľ: Hitachi
634-0718EA 10777.71 EUR
634-0718 634-0719
UV/Vis spektrofotometry, U-2900 a U-2910
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Spolehlivé, přesné spektrofotometry pro použití v aplikacích včetně biotechnologie, vývoje materiálu a kontroly kvality.
  • Vysoké rozlišení vyhovující Evropskému lékopisu
  • stabilní optika stigmatická konkávní difrakční mřížka pro měření bez aberací
  • plný rozsah skenování s volitelným rozsahem snímací rychlosti
U-2900 je navržen pro pro přímý vstup dat a čtení výsledků operátorem. Mohou být řízeny externě pomocí PC s (volitelným) programem UV Solution.
The U-2910 is designed for PC control only.