Tlačiť
Hľadali ste: Michačky magnetické s ohřevem
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® Advanced magnetic hotplate stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Designed for applications requiring exceptional accuracy, stability, and repeatability these magnetic hotplate stirrers are equipped with superior hea...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kompaktní míchačky s keramickou skleněnou deskou poskytují vynikající chemickou odolnost. Jednotky mají digitální zobrazení chybového kódu, indikátor ...
Katalógové číslo: (442-0185)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Stirrer, Magnetic Hotplate Stirrer, VWR®, EU-plug, VMS-A, Materiál desky: Nerezová ocel, Maximální kapacita míchání H₂O: 10 L, Rozsah rychlosti: 100 - 2000 min⁻¹
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic hotplate stirrers, designed to provide optimal heating performance, reliability, and exceptionally long product lifetime. Different models to...
New Product
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic hotplate stirrers which connect effortlessly to the VELP Ermes cloud platform via secure Wi-Fi allowing monitoring of and control of the hotp...
Predaj
Katalógové číslo: (442-1098)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic stirrers with coated aluminium alloy top plate that provides even heat distribution and good chemical resistance, widely used in research and...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic hotplate stirrers with resistant die-cast housing that protects the internal parts. The control panel is protected from spills thanks to the ...
Predaj
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: AREC series hotplate stirrers are designed to provide safety, reliability and the highest heating and stirring performance. The resistant ceramic squa...
Katalógové číslo: (SIMEVF8800)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: This ceramic coated hotplate stirrer has high chemical and acid resistance.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Compact digital magnetic stirrers with a chemically resistant ceramic top offer precise temperature control. The elevated control panel minimises cont...
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje do...
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Magnetické míchačky s ohřevem s nerezovou ohřívací deskou, bílá jednotka má smaltovanou desku. Všechny modely mají snadný provoz a nastavitelnou bezpe...
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Bezpečnostní magnetické míchačky RET control visc s ohřevem a integrovanou váhou, která je vhodná pro provoz bez dozoru. Srozumitelný vícejazyčný disp...
Katalógové číslo: (442-0174)
Dodávateľ: IKA LTD
Opis: Míchačka magnetická s ohřevem s nerezovou destičkou.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (IKAA20002704)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: The RCT 5 digital magnetic hotplate stirrer offers significantly higher performance with heat output of approximately 800 W. This hotplate stirrer is ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom