Tlačiť
Míchačka magnetická s ohřevem, RH-basic 2 IKAMAG®
Dodávateľ: IKA
IKAMAG®
442-0174EA 563.09 EUR
IKAA3339005 442-0174 IKAA3339000 442-0175 IKAA3339002
Míchačka magnetická s ohřevem, RH-basic 2 IKAMAG®
Míchadla Michačky magnetické s ohřevem
Míchačka magnetická s ohřevem s nerezovou destičkou.
  • pevný bezpečnostní okruh (400 °C)
  • míchací motor s mírným rozběhem
  • může být používán při 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo chlazené místnosti
Certifikácie: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21