Tlačiť
Teploměr elektronický, kontaktní VT-5
442-0573EA 351.43 EUR
VWRI442-0573
Teploměr elektronický, kontaktní VT-5
Teploměr ideální pro přesnou regulaci teploty zvláště ve spojení s ohřevnými deskami a magnetickými míchačkami s ohřevem VWR® nebo dalšími jednotkami využívajícími kontaktní teploměr, které mají konektor pro výstup dle normy DIN 12878, Třída 2.
  • zajistí udržení nastavené hodnoty teploty média bez skokových změn
  • zajistí přesnou regulaci teploty dokonce i při provozu bez stálé obsluhy
  • jasný, snadno čitelný digitální displej zobrazující aktuální hodnotu teploty vzorku
Certifikácie: Třída ochrany IP dle normy DIN EN 60529: IP 54
Pozor: * plus tolerance teplotního senzoru PT1000