Tlačiť
Hľadali ste: Míchačky magnetické
62  results were found
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (442-1310)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® Advanced magnetic stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With st...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These microprocessor-controlled, large capacity stirrers are ideal for high volume applications. There are two models to choose from depending on capa...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Zvýšený ovládací panel minimalizuje kontakt s rozlitými tekutinami. Fitinka pro retortov...
Katalógové číslo: (442-0883)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Extrémně plochá a kompaktní magnetická míchačka bez jakýchkoliv pohyblivých součástí. Možnost nastavení změny směru míchání každých 30 sekund pro zaj...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (444-0572)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Magnetické míchačky řady VWR® Advanced poskytují přesné a reprodukovatelné výsledky. Tyto jednotky jsou řízené mikroprocesorem a mají velice snadné ov...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (442-1092)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Small, simple and effective stirrers specially designed for microtitrations.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Robustní magnetická míchadla s hermeticky utěsněným krytem z nerezové oceli, vhodná pro vysoce viskózní média Provozní teplota do 50 °C. Nastavení výk...
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Ultra-flat magnetic stirrer, suitable for highly viscous media. The hermetically sealed stainless steel housing is pressure and vacuum resistant. Oper...
Dodávateľ: 2MAG
Opis: The hermetically sealed stainless steel housing is water, germ and dust-proof. Operating temperatures for the basic version up to 50 °C, for HT versio...
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Robust magnetic stirrer with hermetically sealed stainless-steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C.
Katalógové číslo: (442-0809)
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Robust magnetic stirrer with hermetically sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Tato miniaturní míchačka pro kyvety je ideální pro systémové použití, např. ve spektrofotometrech. Hermeticky uzavřený nerezový plášť je odolný vůči v...
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Ultra-flat magnetic stirrers with hermetically-sealed stainless steel housing. Operating temperatures up to 50 °C.
Katalógové číslo: (442-1118)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Ultraflat magnetic stirrer without moving mechanical components.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Ultra-flat magnetic stirrers with stainless steel housing. Operating temperatures up to 100 °C.
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Compact magnetic stirrers which are ideal for microtitration, BOD, microbiology and biochemistry. The robust units are powerful and their technopolyme...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom