Tlačiť
VWR®, Míchačka magnetická, Lab disc
Dodávateľ: VWR
VWR®
442-0883EA 307.05 EUR
442-0883
VWR®, Míchačka magnetická, Lab disc
Míchadla Míchačky magnetické
Extrémně plochá a kompaktní magnetická míchačka bez jakýchkoliv pohyblivých součástí. Možnost nastavení změny směru míchání každých 30 sekund pro zajištění optimálního promíchání.
  • možnost nastavení střídání směru míchání
  • pohon bez pohyblivých součástí, bez opotřebení
  • míchací podložka a kryt jsou vyrobeny z chemicky odolného materiálu
  • protiskluzový povrch, bezpečný a stabilní
Certifikácie: Stupeň krytí IP dle DIN EN 60529: IP 65
Informace o dodávce: dodáváno se dvěma kádinkami (150 ml) a třemi magnetickými míchacími tyčinkami (10 mm, 20 mm, 30 mm).