Tlačiť
Míchačka magnetická, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Dodávateľ: IKA
IKAMAG®
IKAA25002968EA 4743.83 EUR
IKAA25004056 IKAA25002968 IKAA25004058 IKAA25004057
Míchačka magnetická, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Míchadla Míchačky magnetické
Výkonná magnetická míchačka s vysokou kapacitou s digitálním LED displejem.
  • neomezené nastavení rychlosti
  • motor bez zámku
  • kontinuální provoz nebo režim časovače od 0 do 56 min
Plus models feature integrated USB and RS232 connections.
Certifikácie: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21