Tlačiť
VWR® VOS 14, Míchadlo hřídelové
Dodávateľ: VWR
VWR®
441-0017 441-0026
VWR® VOS 14, Míchadlo hřídelové
Míchadla Míchadla hřídelová
Toto tiché, ekonomické hřídelové míchadlo pro jednoduché laboratorní míchání, aplikace jako zpracování média s podstatnými dočasnými změnami viskozity. Ideální pro míchání látek s nízkou nebo střední viskozitou. Elektronicky řízená zpětná vazba uzavřené smyčky k motoru pro udržení konstantní rychlosti, i když se mění viskozita. Hřídel obsahuje míchací prvky s hřídelemi až průměru 8 mm.
  • bezpřevodový motor s přímým pohonem
  • neomezeně nastavitelné řízení rychlosti
  • snadný provoz
  • analogové zobrazení rychlosti, ochrana před přetížením
Certifikácie: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 20
Informace o dodávce: Dodávána s upínací kličkou a prodlužovacím ramenem. Požadovaná příslušenství musí být objednána samostatně. Deska stojanu 431-2901 má protiskluzovou krycí fólii, podpěrnou tyč o průměru 16 mm a udrží až 5 kg. Prosím navštivte www.vwr.com pro podrobnosti o příslušenství.