Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
timers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/15/18989915.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"108"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (609-0206)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Designed with ten buttons, this timer allows direct input for faster programming of desired time. It consists of different mounting options such as la...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Digital timer, Traceable®, Timing capacity: 20 h, Up/down counting: ↕, Presnosť: 0,01 %, Black, Š × H × V: 63,5×22,2×86 mm, Alarm: +, Memory: +
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This timer features a modern design, a polished metal case and a rubberised backing.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (609-0127)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Mechanical timer, VWR®, Timing capacity: 60 min, Presnosť: 3 min, White, Alarm: +
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (609-0208)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This timer is built in a white board with marker and eraser, which helps to keep track of time and other critical information. It provides different m...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (609-0133)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Analogue stopwatch, Timing capacity: 60 min, Chrome, Š × H × V: 82×48×93 mm
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (609-0185)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Digital timer, One channel, VWR®, Timing capacity: 100 min, Up/down counting: ↓, Presnosť: ±0,01 % (1 s), White, Š × H × V: 65×15×67 mm, Alarm: +, Memory: +
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (609-0132)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Crown stopper with frame ring.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 108
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Ďalej