Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (6)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
analogue-stopwatches
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/92/18944892.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (609-0133)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Analogue stopwatch, Timing capacity: 60 min, Chrome, Š × H × V: 82×48×93 mm
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (609-0130)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Crown stopper with frame ring.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (609-0132)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Crown stopper with frame ring.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  HANHART
Popis:   Chrome-plated and polished brass casing, diamond cut.
číslo v katalógu: (LIMME-8)
Dodávateľ:  LIMMER, S.GUSTEL
Popis:   This Kienzle® table stopwatch is a robust watch with shatter-proof glass display and robust aluminium casing.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (609-0148)
Dodávateľ:  HANHART
Popis:   Stopwatch with sprung central minutes hand for measuring up to 60 minute.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  HANHART
Popis:   Addition timer for time measurement with interrupt option, with drag indicator for split time measurement.
číslo v katalógu: (HANH122.6401-00)
Dodávateľ:  HANHART
Popis:   Universal referee’s stop watch/addition timer in chromium-plated brass case.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 19
  1  2  3  Ďalej