Tlačiť
VWR®, Stopky analogové
Dodávateľ: VWR
VWR®
609-0132EA 130.46 EUR
609-0132
VWR®, Stopky analogové
Časovace/Stopky Stopky analogové
Stopovací korunka s kroužkem v rámečku.
  • měděné pochromované tělo
  • oddělené tlačítko pro resetování na boku stopek
  • ¹/₅ s časovač
  • měření až do 30 minut
Š×H×V: 48×16×68 mm
Informace o dodávce: Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions.