Tlačiť
Hľadali ste: Stopky digitální
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (609-0212)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Elektronické stopky s velkými LCD číslicemi.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-0213)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Digital stopwatch, VWR®, Casový rozsah: 10 h, Počet kanálů: 1, Přesnost: ±0,001 %, Černá/modrá, Š×H×V: 54×19×66,7 mm, Paměť: +
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-0139)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-0211)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Velké číslice (12,7 mm) usnadňují odečet.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-0054)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Digital stopwatch, Water resistant, VWR®, Casový rozsah: 24 h, Počet kanálů: 1, Žlutá , Š×H×V: 54×60×12,7 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-0131)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HANH225.1721-00)
Dodávateľ: HANHART
Opis: Basic function stopwatch with two-button operation.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-1404)
Dodávateľ: HANHART
Opis: Hmotnost: 70 g.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-1117)
Dodávateľ: HANHART
Opis: Weight: 62 g
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-0193)
Dodávateľ: HANHART
Opis: Průmyslové stopky s dvoutlačítkovým ovládáním.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-1243)
Dodávateľ: HANHART
Opis: Digital stopwatch, Profil, Profil, Casový rozsah: 10 h, Počet kanálů: 1, Černá, Š×H×V: 82×61×28 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (609-1118)
Dodávateľ: HANHART
Opis: Water resistant stopwatches with two-button operation and ABS plastic case.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HEATHS24645)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Digital stopwatch, Casový rozsah: 60 min, Počet kanálů: 1, Žlutá/modrá , Š×H×V: 87×21×78 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom