Tlačiť
VWR®, Stopky digitální
Dodávateľ: VWR
VWR®
609-0139EA 61.65 EUR
VWRU82023-864 609-0139
VWR®, Stopky digitální
Časovace/Stopky Stopky digitální
This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
  • 1/100 sekundy chronograf
  • Funkce alarmu
  • Funkce paměti (ukládá čas jednoho kola)
Certifikácie: Tested and calibrated in a triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST.
Informace o dodávce: Supplied with one CR2032 battery, certificate of calibration, individual serial number, and multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions.