Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Titrators
18  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/23/18989923.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Hach
Popis:   Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Dodávateľ:  Mettler - Toledo
Popis:   The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
číslo v katalógu: (661-0210)
Dodávateľ:  Mettler - Toledo
Popis:   This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (661-0241)
Dodávateľ:  Mettler - Toledo
Popis:   This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy-to-use interface and space saving design, it is the optim...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SI Analytics
Popis:   TitroLine® 7000 automatic titrators are used in the laboratories of water supply companies, wastewater treatment plants, and the food and chemical ind...
Dodávateľ:  SI Analytics
Popis:   Model TitroLine® 5000, následník modelu TitroLine® easy, je automatický titrátor s jednoduchou obsluhou na rôzne aplikácie, vrátane úpravy vody/o...
číslo v katalógu: (HACH1690001)
Dodávateľ:  Hach
Popis:   This titrator uses a high-precision dispensation device and cartridges that contain concentrated titrants to allow analyses in the lab, the plant or t...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (HACH2270900)
Dodávateľ:  Hach
Popis:   Titrator, Digital, Objem dávkovania: 10 ml, Hmotnosť (kg): 0,132
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 18
  1  2  3  Ďalej