Tlačiť
Hľadali ste: Zákalometry
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: TIR 210 je kompaktní zákaloměr navržený pro rychlé a přesné testování na místě.
Dodávateľ: HACH
Opis: These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
Dodávateľ: HACH
Opis: Wolframové nebo LED světelné zdroje, stejně jako osvědčená optika, činí tyto přístroje spolehlivějšími pro poskytování přesných a stabilních měření.
Dodávateľ: WTW
Opis: The Turb 355 provide the user with the choice to perform nephelometric measurements at 90° scattered light, either with an infrared or tungsten white ...
Dodávateľ: WTW
Opis: The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process ...
Katalógové číslo: (LOVI194300)
Dodávateľ: TINTOMETER GMBH
Opis: Ideal for field and environmental testing, the TB350 turbidity meter delivers the most reliable measurements for low range to high range samples with ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (LOVI194000)
Dodávateľ: TINTOMETER GMBH
Opis: The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: HACH
Opis: Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
Dodávateľ: WTW
Opis: The 'fine art' of measurement. Small but powerful: Optical finesse, reliable findings, ease of use and lab AQA with LIMS connection.
Katalógové číslo: (HACHLXV3229900001)
Dodávateľ: HACH
Opis: This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: EUTECH
Opis: The turbidity meter operates on nephelometric principle for lab-accurate, highly repeatable results.
Katalógové číslo: (ORIOAQ4500)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: The ORION AQUAfast AQ4500 can provide the nephelometric and ratiometric principles of turbity measurement.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (VELPR109B12150)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: The TB1 can measure the turbidity in aqueous samples for industrial and environmental fields.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (707-0005)
Dodávateľ: HACH
Opis: The disc is designed to measure water transparency in situ via the semi-quantitative method.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (720-2686)
Dodávateľ: LABONORD
Opis: Measurement device of cell concentration as part of the process for liquid-based cytology for screening of cervical cancer as an alternative to the co...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom