Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Transilluminators
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/38/18989938.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   All VWR® transilluminators slide out for easy access and provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Dodávateľ:  CONSORT
Popis:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Dodávateľ:  SYNOPTICS
Popis:   Transilluminator, UV, Syngene, GX-2530LM-E, Wavelength (nm): 302/365, Filter size (mm): 250×300
Dodávateľ:  SYNOPTICS
Popis:   UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
Dodávateľ:  SYNOPTICS
Popis:   Transilluminator, UV, Syngene, GE-2020M-E, Wavelength (nm): 302, Filter size (mm): 200×200
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Dodávateľ:  SYNOPTICS
Popis:   Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 15
  1  2  Ďalej