Tlačiť
Hľadali ste: Lázně ultrazvukové
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Čištění pomocí ultrazvuku je jednou z nejúčinnějších metod odstraňování zbytků (kontaminantů) součástí se složitou geometrií, jako jsou žebra, podřezy...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ultrazvukové čištění kompletně vyčistí vložené předměty i v mikroskopických otvorech jejich povrchu. Je to jedna z nejúčinnějších, ekonomických, výkon...
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Ultrasonic bath, Kryt z nerezové oceli
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments such as laboratory,...
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: The Elmasonic EASY ultrasonic bath series includes 9 units of different sizes and is characterised by simple, user-friendly operation. With 100% ultra...
New Product
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Powerful and individual - the versatile Elmasonic Select series for ultrasonic cleaning are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic mo...
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Řada Elmasonic P ultrazvuková je ideální pro všechny aplikace v analytických a zdravotnických laboratořích a v průmyslové výrobě. Je k dispozici šest ...
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Elmasonic xtra ST floor-mounted ultrasonic devices are designed for use in a production environment, workshops and servicing. The wide range of featur...
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Elmasonic xtra TT tabletop ultrasonic devices are designed for use in production environments, workshops and servicing. All functions and cleaning par...
Katalógové číslo: (142-0035)
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Tyto ultrazvukové jednotky jsou vybaveny nově vyvinutou přepínatelnou funkcí Sweep. Tato funkce zaručuje homogenní distribuci akustického pole prostře...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BRANSON
Opis: M and MH Series ultrasonic baths are known for offering a high level of precision and reliability.
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
Dodávateľ: BRANSON
Opis: CPX ultrasonic baths feature digital controls with power tracking capabilities to adjust for light or heavy loads, high/low power control, degassing a...
Katalógové číslo: (142-2595)
Dodávateľ: BRANSON
Opis: The B200 ultrasonic bath can clean smaller objects such as geological samples, electrical/electronic components and many small instruments. Suitable f...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: HAVER & BOECKER
Opis: It is used for thorough and gentle cleaning of sieves.
Dodávateľ: BANDELIN-ELECTRONIC
Opis: SONOREX SUPER is the high-power ultrasonic bath for aqueous cleaning solutions.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom