Tlačiť
Produkty čistící, EDISONITE® CLASSIC
Dodávateľ: Schülke
edisonite®
148-1131EA 166.12 EUR
148-1131 148-1130
Produkty čistící, EDISONITE® CLASSIC
Prostředky čistící Detergenty a povrchové čističe
Alkalický čistící prostředek. Prášek pro ponornou a ultrazvukovou lázeň. Ideální k odstranění přírodních tuků a olejů, proteinů a krve.
  • trvala ochrana proti korozi
  • Světle zelený prášek
  • Objemová hmotnost: cca 850 g/L
  • 0,5- 1% (5-10 g/L)
  • Hodnota pH (0,5 %): cca 11,5
  • Hodnota pH (1 %): cca 11,7
  • Použití na zinek a ne-eloxovaný hliník není doporučeno
Alkaline detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, proteins and blood.
  • Durable protection against corrosion damage
30% fosfáty, 5% aniontové povrchově aktivní látky, 5% neiontové povrchově aktivní látky, inhibitory koroze, pomocné látky