Tlačiť
Hľadali ste: Ventily vakuové
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
Dodávateľ: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: Valves of the VK series are sturdy isolation devices for the rough and fine vacuum range. The VKE series uses stainless steel for the metal parts and ...
Dodávateľ: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: The VACUU.LAN local vacuum network connects several workstations to one vacuum pump. The various modules make it possible to connect almost all popula...
Dodávateľ: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: High vacuum, helium leak-tested right angle valves VE have stainless steel bellows which seals the drive mechanism without any gap on the vacuum side.
Dodávateľ: GARDNER DENVER(EX.ILMVAC GMBH)
Opis: These fine vacuum ball valves feature a small flange made of nickle plated aluminium.
Dodávateľ: GARDNER DENVER(EX.ILMVAC GMBH)
Opis: These manually operated butterfly valves are made of stainless steel with viton seal.
Dodávateľ: GARDNER DENVER(EX.ILMVAC GMBH)
Opis: These high vacuum through valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Dodávateľ: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: The VS, VS C and VS B series valves are butterfly-type valves which offers very good conductance. The VS C series features a valve seal made of perflu...
Dodávateľ: GARDNER DENVER(EX.ILMVAC GMBH)
Opis: These high vacuum angle valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Dodávateľ: GARDNER DENVER(EX.ILMVAC GMBH)
Opis: These ball check valves have a PTFE hollow ball and viton seals.
Dodávateľ: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: These straight-through valves with electromagnetic (solenoid) drive are used for operating cycles with short intervals and it is often used as vacuum ...
Dodávateľ: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: VM series valves are hand operated diaphragm valves. They are used as isolation valves, air-admittance valves or manual-control valves.
Dodávateľ: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: Gas inlet valves are small hand operated valves for admitting gases into a vacuum system.
Katalógové číslo: (229-7485)
Dodávateľ: SEMADENI
Opis: Three way ball valve with PP body and PTFE tips with total length of 65 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom