Tlačiť
Hľadali ste: Lázně
71  results were found
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lázně jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, nebo z polykarbonátu. Jsou ideální pro použití ve spojení s ponorným termostatem VWR®. Velice vhodné tam, kd...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lázeň z nerezové oceli je vybavena pohodlným regulátorem teploty MX se třemi ovládacími tlačítky a s pokyny přímo na displeji.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vodní lázně s dvojitou stěnou, vnitřní stěna z nerezové oceli a vnější z ocelových plátů s povrchovou úpravou. Všechny lázně s výjimkou 2litrového mo...
Katalógové číslo: (462-0214)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vana z nerezové oceli s uživatelsky přívětivým MX regulátorem teploty, má tři ovládací tlačítka a výzvy na obrazovce. Speciálně navrženo pro výrobu mi...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lineární třepací vodní lázně s nádrží z nerezové oceli a jednoduchým, intuitivním uživatelským rozhraním. Je rychlá a snadná montáž alternativních tře...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen p...
Katalógové číslo: (720-2423)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Histologická vodní lázeň W20 je ideální pro napínání parafínových řezů. Nízký profil jednotky poskytuje přehled a zaručuje bezpečnou manipulaci s řezy...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Unstirred water bath, CORIO™, BT27, Objem: 20 - 27 L, Tepl. rozsah: ≤100 °C, Lázeň Š×H×V: 300×350×200 mm
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Katalógové číslo: (462-0519)
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The OLS shaking water bath offers exceptional temperature performance and usability. The bath is ideal for basic as well as more demanding application...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal ...
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Boiling baths are designed for continuous operation with water above 90 °C. They have a stainless steel tank in an outer case and analogue control by ...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Unstirred water bath, CORIO™, B33, Nerezová ocel, Objem: 26 - 39 L, Tepl. rozsah: ≤150 °C, Lázeň Š×H×V: 830×300×150 mm, Š×H×V: 900×360×200 mm
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Stainless steel shaking water baths are suitable for unsupervised continuous operation. The bright, LED Multi-Display showing up to six temperature va...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom