Tlačiť
Prostředek na ochranu vodních lázní, Aquaresist
Dodávateľ: Avantor
VWR®
462-7051 462-0600 462-7000
Prostředek na ochranu vodních lázní, Aquaresist
Prostředky čistící Prostředek na Ochranu Vodních Lázní
Tento prostředek zabraňuje růstu řas a bakterií uvnitř vodních lázní a cirkulačních termostatů. Vhodný pro optimálně hygienické pracovní prostředí a podmínky.
  • Trvanlivost: účinnost po dobu několika týdnů, ověření podle zbarvení indikátoru
  • Úspora: nízká spotřeba - pouze 1 ml roztoku na 1 litr vody
  • k dispozici s indikátorem nebo bez indikátoru
Pozor: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.